GE28-4058-46
HiTrap® Capto™ Adhere
Cytiva 28-4058-46, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4058-46
Parámetros
<20 mL/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
16 mm × 25 mm
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
tam. prom. pieza
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Intervalo de trabajo
3-12(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Aplicación
Características y beneficios
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process.
- Wide operational window of pH and conductivity.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.