GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Sinónimos:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear silicone
esterilidad
(non-sterile)
non-sterile
Características
wells 4
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 103240
externo L × An
61 mm × 24 mm
superficie del pocillo
0.6 cm2
pocillo capacidad
(50-100 μL)
pocillo diám. × profundidad
9 mm × 1 mm
pocillos
4
Descripción general
Aplicación
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)