EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895160000
Parámetros
5,500 max. RCF (5,005 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)