EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
envase
pkg of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 30119851
color
white
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)