CLS4020
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 2 mL
Sinónimos:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
envase
case of 1000
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 4020
intervalo de medición
accuracy: 0.01 mL
Longitud
277 mm
capacidad
2 mL
Punta: D.I.
0.082 in.
color
green color-coded stripe
Descripción general
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)