Documentos clave
CLS356500
Corning® BioCoat Collagen I 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate with Lid
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356500
tamaño
12 well
pocillo tamaño
12 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)