CLS3360
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, ampule of 25, sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round bottom clear
round bottom polystyrene
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt
envase
ampule of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3360
tamaño
96 wells
pocillo volumen
330 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate matrix active group, Round bottom wells with lid has 330 μL total volume.
- Treated for optimal cell attachment.
- Non-pyrogenic and sterilized by gamma radiation.
- Alphanumeric codes for good identification.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)