Documentos clave
CLS1500P250
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 250 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Sinónimos:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Características
cap
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1500P-250
Al × D.E.
204 mm × 108 mm
capacidad
250 mL
Adaptador
45
Categorías relacionadas
Descripción general
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)