Documentos clave
COLO 741
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93052621, human colon (pelvic wall metastasis), Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
origen biológico
human colon (pelvic wall metastasis)
envase
tube of 5 μg 93052621-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052621-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast-like
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human colon carcinoma
Descripción línea celular
Derived from a pelvic wall metastasis of a 69 year old female with colon carcinoma.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)