COR-L88
92031917, human lung, Not specified
Sinónimos:
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
COR-L88, 92031917
origen biológico
human lung
modo de crecimiento
Semi-adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
High levels of L-dopa decarboxylase
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)