Documentos clave
G-292 Clone A141B1
90110522, human bone, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
G-292 Clone A141B1, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 90110522
origen biológico
human bone
envase
tube of 5 μg 90110522-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110522-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 57
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian osteosarcoma
Descripción línea celular
Derived from a primary osteosarcoma of a 9 year old Caucasian female. Cells exhibit the type B phenotype for G6PD and the karyotype is subtetraploid with chromosome markers.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/0.02% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)