1221
90011873, human skin, Fibroblast
About This Item
Nombre del producto
1221, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 90011873
origen biológico
human skin
envase
tube of 5 μg 90011873-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011873-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)