Saltar al contenido
BMSIPS2050PS3
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
68 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
stirring, mixing
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)