Documentos clave
AXYEV200RS
Pipette tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc EV-200-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
200 μL
volumen
200 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)