Documentos clave
ADF3463827-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
round bottom
Características
for use with lid
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637223 (NA)
Parámetros
15,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)