Merck
A2566
Nalgene® centrifuge bottle adapter
LDPE adapter
Sinónimos:
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122, Nalgene DS3125-0250, centrifuge adapter, centrifuge attachment
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41103911
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS3125-0250
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
translucent polycarbonate , translucent polypropylene screw closure
feature
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS3125-0250
technique(s)
centrifugation: suitable
Features and Benefits
  • For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
  • Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
  • Molded of white, low-density polyethylene
Other Notes
For all 250-ml centrifuge bottles used in Sorvall six-place GSA rotors.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)