85051004
INT 407 (HeLa derivative) cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, human cervix, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human cervix
Formulario
liquid
envase
tube of 5 μg 85051004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85051004-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, HeLa markers
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Envase
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)