3514-05A
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells: HCtASMC, adult
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human carotid artery (normal)
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
23
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
stroke; cardiovascular diseases
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells (HCtASMC) provide a useful in vitro system to study all aspects of cardiovascular function and disease, especially those related to mechanisms of hyperplasia and hypertrophy of intimal smooth muscle cells leading to vascular occlusion in atherosclerosis and stent restenosis.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rutina de subcultivo
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)