41640
Dimetilsulfóxido
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.005%
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
densidad
1.10 g/mL (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: This study focuses on the modification of biopolymers using chemical agents, which could be relevant in contexts where DMSO is used as a reaction solvent ( Bertoldo et al., 2007).
- Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: This research characterizes specific wood-derived xylans, potentially enhancing understanding of such biopolymers when dissolved in DMSO for analytical studies ( Teleman et al., 2002).
Precaución
Otras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?