Merck
W460715
Sigma-Aldrich
Guaiacol butyrate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número de FEMA:
4607
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.944
NACRES:
NA.21
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; nutty
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)