VT000096
Enterococcus faecalis WDCM 00009 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
E. faecalis WDCM 00009 Vitroids™, Microbiological standards, Certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formulario
disc (hydrosoluble)
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
package of 10 discs
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
Enterococcus faecalis
Enterococcus spp.
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2 to 3 years shelf life in standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Otras notas
Other cell culture collections:
- DSM 20478
- ATCC® 19433
- NCTC 3191
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.