PHR2245
Sodium Tripolyphosphate Hexahydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Pentasodium tripolyphosphate hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to NIST 3152a
familia API
sodium tripolyphosphate
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/5Na.H5O10P3.6H2O/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6;;;;;;/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);6*1H2/q5*+1;;;;;;;/p-5
Clave InChI
FGXJOKTYAQIFRP-UHFFFAOYSA-I
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)