NIST8555
IAEA-S-2 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
pureza isotópica
34S
Formulario
powder
envase
pkg of 0.5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S/32S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur (34S/32S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)