NIST697
Bauxite
NIST® SRM® 697, Dominican
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 60 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
diffraction/scattering: suitable
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 697_cert
SRM 697_SDS
Otras notas
Aluminium dioxide (Al2O3), Iron(III) oxide (Fe2O3), Silicon dioxide (Si02), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Vanadium(V) oxide (V2O5), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Sulfur trioxide (SO3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium oxide (Ba0), Sodium oxide (Na20), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Hofnium (Hf), Scandium (Sc)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)