ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Arsenobetaine solution
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Legal Information
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)