CRM42047
Allethrin
certified reference material
Sinónimos:
(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
Clave InChI
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)