Documentos clave
BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
descripción
parameter of the calibration line 2.223 0.013
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
tamaño de partícula
2 μm
aplicaciones
general analytical
Formato
neat
Descripción general
Nominal 2 μm latex (0.02% solids)
Envase
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Nota de análisis
For more information please see:
BCR165
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)