BCR089
Ti Al6 V4 (Al, V)
BCR®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Aluminum-titanium-vanadium alloy Al6TiV
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Clave InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR089
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)