90923
HiCrome™ MeReSa Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
HiCrome™ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Agar Base, MRSA Chromogen Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 13.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for Staphylococcus spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.