78827
TDCPP-d15
analytical standard
Sinónimos:
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cadena SMILES
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
Clave InChI
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)