72610
3′-Nitroacetophenone
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein/REAXYS Number:
743002
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
functional group
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
376.9 °F - closed cup
flash_point_c
191.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?