69550
Yeast Peptone 8 (powder)
suitable for microbiology, pH 6.5-7.5
Sinónimos:
Peptone from yeast No. 8, Peptone from yeast No. 8, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
61 mo.
envase
pkg of 500 g
condiciones de almacenamiento
dry media (Tightly closed)
pH
6.5-7.5
solubilidad
water: soluble at 20 °C
aplicaciones
microbiology
componentes
(Total nitrogen ≥10.5Amino-N ≥3)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.