62559
Lithium ionophore II
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
About This Item
Productos recomendados
product line
Selectophore™
Quality Level
quality
function tested
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
InChI key
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)