40834
Actinomyces Broth, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Vegitone Actinomyces Broth
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ammonium sulfate, 1 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
dextrose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
monopotassium phosphate, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch, soluble, 1 g/L
tryptone (vegetable), 4 g/L
tryptose (vegetable), 10 g/L
vegetable infusion powder, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
idoneidad
Actinomycetes spp.
Streptomyces spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?