Merck
38595
Supelco
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Chlorpheniramine impurity D (PhEur), (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18ClN3 · HCl
Peso molecular:
336.26
Beilstein:
268419
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
familia API
chlorpheniramine
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)