Merck
19660
Supelco
4-tert-Butylbenzoyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
196.67
Beilstein:
775793
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)