18179
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 6,000
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~5400
Mp ~5600
Mw ~5900
Mw/Mn ~1.09
clases químicas de analitos
oligosaccharides
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)