17777
Potassium chlorate Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Potassium chlorate
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
356 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Yersinia spp.
cadena SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
Potassium chlorate 1 g
distilled water 30 ml
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?