15809
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide
traceable to primary standards (LGC)
Sinónimos:
p-Toluamide, 4-Methylbenzamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-163 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluated in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?