15758
Davis Minimal Broth
without Dextrose, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Minimal Broth, Davis without Dextrose
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ammonium sulfate, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 7.0 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
idoneidad
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?