Merck
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H29NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
303.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)