Merck
06734
Supelco
Tamoxifeno
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(Z)-1-(p-Dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-Difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condiciones de almacenamiento
under inert gas (Argon)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
mp
97-98 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antagonista de estrógenos en la glándula mamaria. Bloquea la producción del VEGF estimulada por estradiol en las células tumorales de mama. Inhibidor de la proteína cinasa C.
Inhibidor de la proteína cinasa C. Induce apoptosis en las líneas celulares de glioma maligno humano. El tamoxifeno y su metabolito el 4-hidroxitamoxifeno son modificadores selectivos de la respuesta a los estrógenos (SERM) que actúan como antagonistas de los estrógenos en las glándulas mamarias. Bloquea la producción del VEGF estimulada por estradiol en las células tumorales de mama.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Roxana E Mesías et al.
iScience, 26(10), 108002-108002 (2023-10-19)
Action-outcome associations depend on prefrontal cortex (PFC) projections to the dorsal striatum. To assess how these projections form, we measured PFC axon patterning, synapse formation, and functional maturation in the postnatally developing mouse striatum. Using Hotspot analysis, we show that
The structural basis of estrogen receptor/coactivator recognition and the antagonism of this interaction by tamoxifen.
Shiau A K, et al.
Cell, 95(7), 927-937 (1998)
Endometrial cancer in tamoxifen-treated breast cancer patients: findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) B-14.
Fisher B, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 86(7), 527-537 (1994)
Wenxia Zhao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(15), e2306472-e2306472 (2024-02-12)
Myofibrillogenesis regulator-1 (MR-1) is a multifunctional protein involved in the development of various human tumors. The study is the first to report the promoting effect of MR-1 on the development and metastasis of non-small cell lung cancer (NSCLC). MR-1 is
Usha Sundralingam et al.
Pharmaceutics, 12(9) (2020-08-29)
Oral tamoxifen used in the prevention and treatment of ductal carcinoma in situ (DCIS) (estrogen-positive) patients has limited acceptance, due to its adverse side effects. The efficacy of tamoxifen is related to its major metabolite, 4-hydroxytamoxifen. Local transdermal therapy of