Merck
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D3H11NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
226.18
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
Clave InChI
VZVQOWUYAAWBCP-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)