Merck
05190
Sigma-Aldrich
L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinónimos:
(S)-2-Aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, L-Ala-OtBu·HCl
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein/REAXYS Number:
3562140
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
168-175 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1