24-5860
L-Prolina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido (S)-pirrolidina-2-carboxílico
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
228 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c