Documentos clave
ZAFS10EWW
Milli-Q
Sistema de purificación de agua AFS® 10E
Water purification system with Elix® technology, producing CLRW quality water up to 200 L/day
Sinónimos:
AFS® 10E Water Purification System
About This Item
UNSPSC Code:
41104206
NACRES:
SB.53
AC/DC input
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
AFS®
packaging
pkg of 1 unit
parameter
10 L/hr make-up flow rate
2 L/min distribution flow rate
2 L/min product water instant delivery rate
200 L/day max. usage
28 kg operating weight (61.7 lb)
resistivity
>15 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
58.5 cm (23 in.) × 26.8 cm (10.6 in.) × 42.6 cm (16.8 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (that complies with the CLSI guideline)
General description
Los sistemas AFS® E combinan la tecnología de electrodesionización (EDI) de vanguardia Elix®  con otras técnicas complementarias de purificación de agua para proporcionar agua de calidad fiable y constante. El sistema de purificación de agua AFS® 10E puede producir hasta 200 l de agua a diario con un caudal de producción al depósito de 10 l/h y un caudal de dispensación al analizador de 2 l/min. El agua producida por el sistema cumple la directriz del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para el agua de grado reactivo para laboratorio (CLRW). La tecnología de EDI Elix®  , en la que se utilizan resinas de intercambio iónico permanentemente autorregeneradas, contribuye a asegurar costes de funcionamiento bajos y predecibles para la gama de sistemas AFS®  E. Estos sistemas tienen capacidades completas de supervisión y archivado de la calidad del agua que permiten conservar los datos hasta seis meses.
Application
Los sistemas de purificación de agua de la gama AFS E ® con tecnología Elix®, abastecen a los analizadores con agua de calidad constante que cumple con las normas CLRW del CLSI.
Features and Benefits
  • La tecnología de electrodesionización (EDI) ELIX® de última generación se combina con otras técnicas complementarias de purificación de agua para proporcionar una calidad uniforme del agua que cumple con las normas CLRW
  • La tecnología de EDI Elix® utiliza resinas de intercambio iónico de autorregeneración permanente para garantizar costes de funcionamiento predecibles
  • Satisface las necesidades de acreditación (por ejemplo, la acreditación CAP 15189SM según la norma ISO 15189:2022) con control completo y capacidades de archivado automático de la calidad del agua. Puede guardarse información de hasta seis meses para una trazabilidad fiable
  • La tecnología Elix® patentada proporciona agua de calidad constante sin necesidad de utilizar descalcificadores o cartuchos de acondicionamiento, lo que significa una reducción del mantenimiento, y menos tiempo de inactividad del analizador.
  • Los planes de mantenimiento de Milli-Q® ofrecen una gama de servicios técnicos, entre ellos visitas de mantenimiento preventivo y gestión virtual de los contratos.
  • Su pequeño tamaño permite su instalación donde sea más cómodo: en la pared, encima o debajo de la mesa de trabajo, o en un carrito.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: Filtración y UV
  • Aplicación: Laboratorios clínicos
  • Uso previsto: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 micras y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Sistema» de la guía del usuario del equipo (proporcionada en la memoria USB en la versión de configuración de América del Norte).
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.