Documentos clave
XX2504705
Millipore
Adaptador de manguera, 1/4 pulgada NPTM a 3/8 pulgada Diámetro interno
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiales
stainless steel (Series 300)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Puede utilizarse junto con los sistemas de filtración Millipore