SX1320R
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Productos recomendados
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
SpillSolv
Información legal
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1