Documentos clave
SMWP03700
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 5,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pore size:
5.0 μm pore size
84 % porosity
material:
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
feature:
hydrophilic
filter diam.:
37 mm
thickness:
135 μm
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
37 mm diameter refills for aerosol monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ thin absorbent pads, hydrophilic, white, 50 pairs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
135 μm
matrix
MF-Millipore
pore size
5.0 μm pore size
84 % porosity
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: SMWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • QC de tanques de retención de líquidos
  • Supervisión de líquidos
  • Recogida de partículas
  • Análisis de partículas
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3