SLHA033
Unidad de filtración Millex®-HA (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Categorías relacionadas
General description
Application
- Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño de poro nominal de la membrana en disoluciones para uso clínico.
- Farmacia hospitalaria: Clarificación de pequeños volúmenes de proteínas farmacéuticas, agentes de diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
- Atención directa al paciente: Eliminación de partículas de los anestésicos epidurales y otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticas y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
- Portamembranas de filtración bidireccional
- Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
- De un solo uso, apirógeno y atóxico
- Membrana de filtración de ésteres mezclados de celulosa (MCE) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3